Läs mer
2-Hydroxyetylakrylat, 97 %, stab. med 200–300 ppm 4-metoxyfenol
Produktkod. 11456576
Change view
Kvantitet:
250 g
1000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11456576 250 g 250g
11446576 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11456576 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B24815.30
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    586.50 SEK
    475.65 SEK / 250g
    Save 110.85 SEK
    18% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
CAS: 818-61-1 | C5H8O3 | 116,116 g/mol
Som en reaktiv monomer används 2-hydroxietylakrylat som tvärbindningsmedel för hartser, plaster och gummimodifierare. Vidare används det vid syntes av amfila segmentsampolymerer genom nitroxidförmedlad levande radikalpolymerisation. Utöver detta används det för att framställa avstämt poly(hydroxietylakrylat) genom atomöverföringsradikalpolymerisation.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Som reaktiv monomer används 2-hydroxietylakrylat som tvärbindningsmedel för hartser, plaster och gummimodifierare. Vidare används det vid syntes av amfila segmentsampolymerer genom nitroxidförmedlad levande radikalpolymerisation. Utöver detta används det för att framställa avstämt poly(hydroxietylakrylat) genom atomöverföringsradikalpolymerisation.
Löslighet Blandbar med
vatten.
Noter
Ljuskänslig. Inkompatibel med syror, baser, peroxider, metaller, koppar och oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 818-61-1
Molekylformel C5H8O3
Molekylvikt (g/mol) 116.116
MDL-nummer MFCD00002865
InChI-nyckel OMIGHNLMNHATMP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-hydroxyethyl acrylate, hydroxyethyl acrylate, 2-propenoic acid, 2-hydroxyethyl ester, ethylene glycol monoacrylate, bisomer 2hea, acrylic acid 2-hydroxyethyl ester, 2-acryloyloxy ethanol, ethylene glycol, acrylate, acrylic acid, 2-hydroxyethyl ester, 2-hydroxyethylacrylate
PubChem CID 13165
IUPAC-namn 2-hydroxietylprop-2-enoat
LEDER C=CC(=O)OCCO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Hydroxyethyl acrylate
Namnnotering stabiliserat med 200 till 300 ppm 4-metoxyfenol
Smältpunkt <-60 °C
Densitet 1.106
Kokpunkt 192 °C
Flampunkt 101 °C (96 °C)
Odör Stickande lukt
Linjär formel CH2=CHCO2CH2CH2OH
Brytningsindex 1.45
Kvantitet 250 g
UN-nummer UN2927
Känslighet Ljuskänslig
Löslighetsinformation Blandbar med vatten.
Formel vikt 116.12
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-Hydroxyethyl acrylate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
Faroangivelser
  • H311-Giftigt vid hudkontakt.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
Skyddsangivelse
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P361-Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Hydroxyethyl acrylate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.