Läs mer
2-Hydroxyethyl Benzoate(Ethylene Glycol Monobenzoate), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Hydroxyethyl Benzoate |
| Kvantitet | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C9H10O3/c10-6-7-12-9(11)8-4-2-1-3-5-8/h1-5,10H,6-7H2 |
| Formel vikt | 166.063 |