Läs mer
(2-Hydroxyetyl)hydrazin
Produktkod. 11320438
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11320438 50 g 50g
11310438 10 g 10g
11300438 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11320438 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 043793.18
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-12-2026
CAS: 109-84-2 | C2H8N2O | 76,099 g/mol
(2-Hydroxyethyl)hydrazin används som växttillväxtreglerande medel, en komponent i flygbränslen, mellanprodukt för organisk syntes, särskilt heterocykler som används i jordbrukskemikalier, läkemedel, stabilisatorer och polymerisationer, Kedjeförlängare för uretanformuleringar, korrosionsinhibitor.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 109-84-2
Molekylformel C2H8N2O
Molekylvikt (g/mol) 76.099
MDL-nummer MFCD00007623
InChI-nyckel GBHCABUWWQUMAJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-hydroxyethylhydrazine, 2-hydrazinoethanol, omaflora, ethanolhydrazine, 2-hydroxyethyl hydrazine, ethanol, 2-hydrazino, hydrazineethanol, 2-hydrazinoethyl alcohol, beta-hydroxyethylhydrazine, 2-hydrazineethanol
PubChem CID 8017
ChEBI CHEBI:50098
IUPAC-namn 2-hydrazinyletanol
LEDER C(CO)NN
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (2-Hydroxyethyl)hydrazine
Smältpunkt -70 °C
Densitet 1.121 g/mL
Kokpunkt 218 °C till 220 °C
Flampunkt 73 °C (163 °F)
Brytningsindex 1.493
Kvantitet 50 g
UN-nummer UN2810
Löslighetsinformation Löslig i vatten, alkoholer och glykoler.
Formel vikt 76.1
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.