Läs mer
2-Hydroxyetyl L-Valinat para-Toluensulfonat, Mikromol™
Produktkod. 17990926
Change view
Kvantitet:
25 mg
Produktkod. Kvantitet
17990926 25 mg
1 options
Produktkod. 17990926 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0619.190025
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-12-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
2-Hydroxyetyl L-Valinat para-Toluensulfonat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-hydroxyethyl valinate para-toluenesulfonate salt
CAS 86150-61-0
Analyt- eller komponentnamn 2-hydroxyethyl valinate para-toluenesulfonate salt
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C7 H15 N O3 . C7 H8 O3 S
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym L-Valine, 2-hydroxyethyl ester, 4-methylbenzenesulfonate (salt) (9CI), Valaciclovir impurity F, para-toluenesulfonate 2-hydroxyethyl L-valinate, GW 305476A, Ph Eur Valaciclovir Impurity F, USP Valacyclovir Related Compound F, Valacyclovir Related Compound F as Tosylate, Valaciclovir Hydrochloride Impurity F as para-Toluenesulfonate, Valaciclovir Impurity F as para-Toluenesulfonate
InChI formel InChI=1S/C7H15NO3.C7H8O3S/c1-5(2)6(8)7(10)11-4-3-9;1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10/h5-6,9H,3-4,8H2,1-2H3;2-5H,1H3,(H,8,9,10)/t6-;/m0./s1
LEDER CC(C)[C@H](N)C(=O)OCCO.Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)O
IUPAC-namn 2-hydroxyetyl (2S)-2-amino-3-metylbutanoat; 4-metylbensensulfonsyra
Molekylvikt (g/mol) 333.4
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 333,1246 g/mol