Läs mer
2-Hydroxyetylmetakrylat, 97 %, stab. med 4-metoxyfenol
Produktkod. 11491307
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11491307 500 g 500g
11481307 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11491307 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B24260.36
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    810.90 SEK
    656.65 SEK / 500g
    Save 154.25 SEK
    19% Av
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
CAS: 868-77-9 | C6H10O3 | 130,143 g/mol
2-hydroxietylmetakrylat används i UV-härdbara bläck och beläggningar. Det används även i lim, konstgjorda naglar, dentala material och lacker. Inom tandvården är det en av de viktigaste flyktiga akrylaterna tillsammans med metylmetakrylat. Vidare används den som en monomer vid syntes av polymerer för tandproteser och för geoteknisk injektering i byggnadsarbeten.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområde
2-hydroxietylmetakrylat används i UV-härdbara bläck och beläggningar. Det används även i lim, konstgjorda naglar, dentala material och lacker. Inom tandvården är det en av de viktigaste flyktiga akrylaterna tillsammans med metylmetakrylat. Vidare används den som en monomer vid syntes av polymerer för tandproteser och för geoteknisk injektering i byggnadsarbeten.
Löslighet Något blandbar med varmt vatten
.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 868-77-9
Molekylformel C6H10O3
Molekylvikt (g/mol) 130.143
MDL-nummer MFCD00002863
InChI-nyckel WOBHKFSMXKNTIM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-hydroxyethyl methacrylate, glycol methacrylate, hydroxyethyl methacrylate, glycol monomethacrylate, hema, ethylene glycol methacrylate, 2-methacryloyloxy ethanol, 2-hydroxyethylmethacrylate, mhoromer, monomer mg-1
PubChem CID 13360
ChEBI CHEBI:34288
IUPAC-namn 2-hydroxietyl-2-metylprop-2-enoat
LEDER CC(=C)C(=O)OCCO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Hydroxyethyl methacrylate
Namnnotering stabiliserat med ≈500 ppm 4-metoxyfenol
Smältpunkt -12 °C
Densitet 1.071
Kokpunkt 250 °C
Flampunkt 101 °C (213 °F)
Odör Esterliknande
Brytningsindex 1.453
Kvantitet 500 g
Beilstein 1071583
Känslighet Ljuskänslig
Löslighetsinformation Lätt blandbart med varmt vatten.
Formel vikt 130.14
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-Hydroxyethyl methacrylate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Hydroxyethyl methacrylate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.