Läs mer
2-Hydroxyetylmetakrylat, 97 %, stabiliserat
Produktkod. 10367900 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 g
500 g
1 kg
2.5 kg
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1kg
2.5kg
250g
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10367900 1 kg Glasflaska 1kg
10488383 250 g Glasflaska 250g
10071750 500 g Glasflaska 500g
10559433 2.5 kg Glasflaska 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10367900 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 156330010
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-11-2026
Lägg i varukorgen
Edge
CAS: 868-77-9 | C6H10O3 | 130,14 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 868-77-9 , 150-76-5
Molekylformel C6H10O3
Molekylvikt (g/mol) 130.14
MDL-nummer MFCD00002863
InChI-nyckel WOBHKFSMXKNTIM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-hydroxyethyl methacrylate, glycol methacrylate, hydroxyethyl methacrylate, glycol monomethacrylate, hema, ethylene glycol methacrylate, 2-methacryloyloxy ethanol, 2-hydroxyethylmethacrylate, mhoromer, monomer mg-1
PubChem CID 13360
ChEBI CHEBI:34288
IUPAC-namn 2-hydroxietyl-2-metylprop-2-enoat
LEDER CC(=C)C(=O)OCCO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Hydroxyethyl methacrylate
Aciditet 2 mg KOH/g max.
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt -12,0 °C
Densitet 1.0730g/mL, 1.073
Kokpunkt 213 °C
Flampunkt 106 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 96% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel H2C=C(CH3)CO2CH2CH2OH
Brytningsindex 1,4510 till 1,4530
Kvantitet 1 kg
Beilstein 02,III,1291
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: löslig. Andra lösligheter: lösliga i de vanligaste organiska lösningsmedelen
Stabilisator 200 till 400 ppm MEHQ
Viskositet 5 mPa (30 °C)
Formel vikt 130.14
Procent renhet 97%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.