Läs mer
2-Hydroxyethyl Methacrylate, Sigma-Aldrich™
Specifikationer
Specifikationer
| CAS | 868-77-9 |
| Smältpunkt | -60°C |
| Densitet | 1.07 g/cm3 at 20°C |
| Kokpunkt | 250°C/1013 hPa |
| Molekylformel | CH2=C(CH3)COOCH2CH2OH |
| MDL-nummer | MFCD00002863 |
| Kvantitet | 250 mL |
| Synonym | 2-Hydroxyethyl methacrylate, 2-Hydroxyethyl 2-methylpropenoate, HEMA, Methacrylic acid 2-hydroxyethyl ester, 2-Hydroxyethyl methacrylate |
| Molekylvikt (g/mol) | 130.14 |
| Kvalitet | Research |