Läs mer
2-Hydroxyetylmetakrylat, TRC
Produktkod. 30138398
Change view
Kvantitet:
500 mg
1 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30138398 25 g
30135305 1 g
30010022 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30138398 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH94223025G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 868-77-9
Molekylformel C6 H10 O3
Molekylvikt (g/mol) 130.14
Synonym 2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-hydroxyethyl ester, Methacrylic acid, 2-hydroxyethyl ester (6CI,8CI), Methacrylic acid, ester with glycol (7CI), 2-(Methacryloyloxy)ethanol, 2-HEMA, 2-Hydroxyethyl 2-methylprop-2-enoate, 2-Hydroxyethyl methacrylate, Acryester HISS, Acryester HO, Acryester HOMA, Acryl Ester HO, Bisomer HEMA, Bisomer SR, Blemmer E, EB 109, EB 109 (monomer), EM 321, Ethylene glycol methacrylate, Ethylene glycol monomethacrylate, GE 610, Glycol methacrylate, Glycol monomethacrylate, HEMA, HEMA 90, JB 4 Plus, Kayarad 2-HEMA, Light Ester HO, Light Ester HO 250, Light Ester HO 250M, Light Ester HO 250N, M 0085, Mhoromer BM 903, Mhoromer BM 905, Monomer MG 1, NSC 24180, Rocryl 400, Visiomer HEMA 98, β-Hydroxyethyl methacrylate
IUPAC-namn 2-hydroxyethyl 2-metylprop-2-enoat
LEDER CC(=C)C(=O)OCCO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Hydroxyethyl Methacrylate
Kvantitet 25 g
InChI formel InChI=1S/C6H10O3/c1-5(2)6(8)9-4-3-7/h7H,1,3-4H2,2H3
Formel vikt 130.063