missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

2-Hydroxyethyl Methacrylate, TRC

Produktkod. 30010022
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
500 mg
1 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30010022 500 mg
30135305 1 g
30138398 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30010022 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH942230500MG

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 868-77-9
Kemiskt namn eller material 2-Hydroxyethyl Methacrylate
Formel vikt 130.063
InChI formel InChI=1S/C6H10O3/c1-5(2)6(8)9-4-3-7/h7H,1,3-4H2,2H3
IUPAC-namn 2-hydroxyethyl 2-methylprop-2-enoate
Molekylformel C6 H10 O3
Molekylvikt (g/mol) 130.14
LEDER CC(=C)C(=O)OCCO
Synonym 2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-hydroxyethyl ester, Methacrylic acid, 2-hydroxyethyl ester (6CI,8CI), Methacrylic acid, ester with glycol (7CI), 2-(Methacryloyloxy)ethanol, 2-HEMA, 2-Hydroxyethyl 2-methylprop-2-enoate, 2-Hydroxyethyl methacrylate, Acryester HISS, Acryester HO, Acryester HOMA, Acryl Ester HO, Bisomer HEMA, Bisomer SR, Blemmer E, EB 109, EB 109 (monomer), EM 321, Ethylene glycol methacrylate, Ethylene glycol monomethacrylate, GE 610, Glycol methacrylate, Glycol monomethacrylate, HEMA, HEMA 90, JB 4 Plus, Kayarad 2-HEMA, Light Ester HO, Light Ester HO 250, Light Ester HO 250M, Light Ester HO 250N, M 0085, Mhoromer BM 903, Mhoromer BM 905, Monomer MG 1, NSC 24180, Rocryl 400, Visiomer HEMA 98, β-Hydroxyethyl methacrylate

Specifikationer

Kvantitet 500 mg
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.