Läs mer
2-Hydroxyethyl Methyl Sulfone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Hydroxyethyl Methyl Sulfone |
| CAS | 15205-66-0 |
| Molekylformel | C3H8O3S |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 2-(Methanesulfonyl)ethanol, (Methylsulfonyl)ethyl Alcohol |
| InChI formel | InChI=1S/C3H8O3S/c1-7(5,6)3-2-4/h4H,2-3H2,1H3 |
| LEDER | CS(=O)(=O)CCO |
| IUPAC-namn | 2-methylsulfonylethanol |
| Molekylvikt (g/mol) | 124.16 |
| Formel vikt | 124.0194 |