missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

2-Hydroxyethyl Nortadalafil, TRC

Produktkod. 30135740
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mg
25 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30135740 10 mg
30138014 100 mg
30007366 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30135740 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH94224510MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 385769-94-8
Molekylformel C23H21N3O5
Molekylvikt (g/mol) 419.43
Synonym 2-Hydroxyethyl Nortadalafil, rel-(6R,12aR)-6-(1,3-Benzodioxol-5-yl)-2,3,6,7,12,12a-hexahydro-2-(2-hydroxyethyl)pyrazino[1',2':1,6]pyrido[3,4-b]indole-1,4-dione
IUPAC-namn (2R,8R)-2-(1,3-benzodioxol-5-yl)-6-(2-hydroxyethyl)-3,6,17-triazatetracyclo[8.7.0.0^{3,8}.0^{11,16}]heptadeca-1(10),11,13,15-tetraene-4,7-dione
LEDER OCCN1CC(=O)N2[C@H](Cc3c([nH]c4ccccc34)[C@H]2c5ccc6OCOc6c5)C1=O

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 2-Hydroxyethyl Nortadalafil
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C23H21N3O5/c27-8-7-25-11-20(28)26-17(23(25)29)10-15-14-3-1-2-4-16(14)24-21(15)22(26)13-5-6-18-19(9-13)31-12-30-18/h1-6,9,17,22,24,27H,7-8,10-12H2/t17-,22-/m1/s1
Formel vikt 419.1481
Procent renhet >95%
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.