Läs mer
2-Hydroxyethyl Oleate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Hydroxyethyl Oleate |
| CAS | 4500-01-0 |
| Molekylformel | C20 H38 O3 |
| Kvantitet | 2.5 g |
| Synonym | Cithrol A, Emcol EO 50, Ethylene Glycol Oleate, T 403B, (Z)-9-Octadecenoic Acid 2-Hydroxyethyl Ester, Monooleate Ethylene Glycol |
| InChI formel | InChI=1S/C20H38O3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-20(22)23-19-18-21/h9-10,21H,2-8,11-19H2,1H3/b10-9- |
| LEDER | CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(=O)OCCO |
| IUPAC-namn | 2-hydroxyethyl (Z)-octadec-9-enoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 326.51 |
| Formel vikt | 326.2821 |