Läs mer
2-hydroxietylsalicylat, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10229603 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
50 mL
250 mL
1 L
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1 L
250ml
50ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10229603 250 mL Glasflaska 250ml
10147803 50 mL Glasflaska 50ml
10301434 1 L Glasflaska 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10229603 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 174102500
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-07-2026
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 87-28-5
Molekylformel C9H10O4
Molekylvikt (g/mol) 182.18
MDL-nummer MFCD00002862
InChI-nyckel LVYLCBNXHHHPSB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-hydroxyethyl salicylate, glycol salicylate, ethylene glycol monosalicylate, espirosal, glycol monosalicylate, rheumacyl, sarocol, spirosal, glysal, phlogont
PubChem CID 6880
ChEBI CHEBI:86541
IUPAC-namn 2-hydroxietyl-2-hydroxibensoat
LEDER OCCOC(=O)C1=CC=CC=C1O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Hydroxyethyl salicylate
Smältpunkt 25°C
Färg Färglös
Densitet 1.2500g/mL, 1.25
Kokpunkt 172°C (12.0 mmHg)
Flampunkt 174°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel 2-(HO)C6H4CO2CH2CH2OH
Kvantitet 250 mL
Beilstein 10, 81
Merck Index 15, 4535
Löslighetsinformation Solubility in water: 13g/L (20°C). Other solubilities: very soluble in alcohol,benzene,chloroform,,ether
Formel vikt 182.18
Procent renhet 98+%
Fysisk form Oily Liquid or Low Melting Solid
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-Hydroxyethyl salicylate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.