Läs mer
2-hydroxyetylstearat
Produktkod. 10421173 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
250 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10421173 100 g Glasflaska 100g
10396831 250 g Glasflaska 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10421173 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 346951000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-08-2026
CAS: 111-60-4 | C20H40O3 | 328,53 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 111-60-4
Molekylformel C20H40O3
Molekylvikt (g/mol) 328.53
MDL-nummer MFCD00051465
InChI-nyckel RFVNOJDQRGSOEL-UHFFFAOYSA-N
Synonym glycol stearate, cremophor a, 2-hydroxyethyl stearate, polyethylene glycol monostearate, ethylene glycol monostearate, cerasynt m, clearate g, cerasynt mn, cithrol ps, polyoxyl 40 stearate
PubChem CID 24762
IUPAC-namn 2-hydroxietyloktadekanoat
LEDER CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCCO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Hydroxyethyl stearate
Smältpunkt 55°C to 60°C
Färg Vitt till gult
Kokpunkt 149°C
Infrarött spektrum Authentic
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 100 g
Löslighetsinformation Solubility in water: insoluble in h2o
Formel vikt 328.53
Kvalitet Teknisk
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) compound is a mixture of various chain-length esters and di(ethylene glycol) ester
Fysisk form Flingor
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.