Läs mer
(2-Hydroxyethyl)triphenylphosphonium bromide, 98+%
Produktkod. 11370164
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11370164 100 g 100g
11360164 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11370164 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L00679.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 7237-34-5 | C20H20BrOP | 387.26 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7237-34-5
Molekylformel C20H20BrOP
Molekylvikt (g/mol) 387.26
MDL-nummer MFCD00011901
InChI-nyckel QZJOQNHOOVSESC-UHFFFAOYSA-M
Synonym 2-hydroxyethyl triphenylphosphonium bromide, 2-hydroxyethyl triphenylphosphanium bromide, acmc-20appe, 2-hydroxyethyltriphenylphosphonium bromide, 2-hydroxyethyl triphenyphosphonium bromide, 2-hydroxyethyl triphenyl phosphanium bromide, 2-hydroxy ethyl triphenylphosphonium bromide, phosphonium, 2-hydroxyethyl triphenyl-,bromide 1:1, phosphonium, 2-hydroxyethyl triphenyl-, bromide 1:1
PubChem CID 2733550
IUPAC-namn 2-hydroxietyl(trifenyl)fosfanium;bromid
LEDER [Br-].OCC[P+](C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (2-Hydroxyethyl)triphenylphosphonium bromide
Smältpunkt 218°C to 220°C
Kvantitet 100 g
Beilstein 3922741
Känslighet Hygroscopic
Formel vikt 387.26
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.