Läs mer
2-Hydroxyethylbenzimidazolidinone-2, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Hydroxyethylbenzimidazolidinone-2 |
| CAS | 63388-01-2 |
| Molekylformel | C9 H10 N2 O2 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 1-(2-Hydroxy-Ethyl)-1,3-Dihydro-Benzoimidazol-2-One |
| InChI formel | InChI=1S/C9H10N2O2/c12-6-5-11-8-4-2-1-3-7(8)10-9(11)13/h1-4,12H,5-6H2,(H,10,13) |
| LEDER | OCCN1C(=O)Nc2ccccc12 |
| IUPAC-namn | 3-(2-hydroxyethyl)-1H-benzimidazol-2-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 178.19 |
| Formel vikt | 178.0742 |