Läs mer
2-hydroxyethylflurazepam 0,1 mg/ml i metanol, LoGiCal
Beskrivning
2-hydroxyetylflurazepam 0,1 mg/ml i metanol
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Hydroxyethylflurazepam |
| CAS | 20971-53-3 |
| Analyt- eller komponentnamn | 2-Hydroxyethylflurazepam |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Molekylformel | C17 H14 Cl F N2 O2 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Synonym | 2-Hydroxyethylflurazepam |
| InChI formel | InChI=1 S/C17H14ClFN2O2/c18-11-5-6-15-13(9-11)17(12-3-1-2-4-14(12)19)20-10-16(23)21(15)7-8-22/h1-6,9,22 H,7-8,10H2 |
| LEDER | OCCN1C(=O)CN=C(c2ccccc2F)c3cc(Cl)ccc13 |
| IUPAC-namn | 7-kloro-5-(2-fluorfenyl)-1-(2-hydroxyetyl)-3 H-1,4-bensodiazepin-2-one |
| Visa mer |