missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2-Hydroxyethylflurazepam, Mikromol™
Beskrivning
2-Hydroxyethylflurazepam
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Hydroxyethylflurazepam |
| CAS | 20971-53-3 |
| Analyt- eller komponentnamn | 2-Hydroxyethylflurazepam |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C17 H14 Cl F N2 O2 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | 2-Hydroxyethylflurazepam |
| InChI formel | InChI=1S/C17H14ClFN2O2/c18-11-5-6-15-13(9-11)17(12-3-1-2-4-14(12)19)20-10-16(23)21(15)7-8-22/h1-6,9,22H,7-8,10H2 |
| LEDER | OCCN1C(=O)CN=C(c2ccccc2F)c3cc(Cl)ccc13 |
| IUPAC-namn | 7-chloro-5-(2-fluorophenyl)-1-(2-hydroxyethyl)-3H-1,4-benzodiazepin-2-one |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?