Läs mer
2-Hydroxyglutaric Acid Disodium, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Hydroxyglutaric acid disodium salt |
| CAS | 40951-21-1 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C5 H6 O5 . 2 Na |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | Pentanedioic acid, 2-hydroxy-, sodium salt (1:2), Glutaric acid, 2-hydroxy-, disodium salt (7CI), Pentanedioic acid, 2-hydroxy-, disodium salt (9CI), Sodium α-hydroxyglutarate, 2-Hydroxypentanedioic acid disodium salt, (±)-2-Hydroxyglutaric acid disodium salt, 2-Hydroxyglutaric acid disodium salt, α-Hydroxyglutaric acid disodium salt, DL-α-Hydroxyglutaric acid disodium salt |
| InChI formel | InChI=1S/C5H8O5.2Na/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8;;/h3,6H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10);;/q;2*+1/p-2 |
| LEDER | [Na+].[Na+].OC(CCC(=O)[O-])C(=O)[O-] |
| IUPAC-namn | disodium;2-hydroxypentanedioate |
| Molekylvikt (g/mol) | 192.08 |
| Visa mer |