Läs mer
(±)-2-Hydroxyhexanoic-6,6,6-d3 Acid, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Hydroxyhexanoic Acid-6,6,6-D3 |
| CAS | 1219798-84-1 |
| Molekylformel | C6 D3 H9 O3 |
| Kvantitet | 0.01 g |
| Synonym | (±)-2-Hydroxyhexanoic-6,6,6-d3 Acid, 2-Hydroxyhexanoic Acid-6,6,6-D3, (±)-2-Hydroxycaproic-ω-d3 acid, α-Hydroxyhexanoic acid-ω-d3 |
| InChI formel | InChI=1 S/C6H12O3/c1-2-3-4-5(7)6(8)9/h5,7 H,2-4H2,1H3,(H,8,9)/i1D3 |
| LEDER | [2 H]C([2 H])([2 H])CCCC(O)C(=O)O |
| IUPAC-namn | 6,6,6-trideuterio-2-hydroxyhexanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 135.1762 |
| Formel vikt | 135.0975 g/mol |
| Visa mer |