Läs mer
2-Hydroxyhippursyra, 95 %
Produktkod. 10061730 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
2.5 g
10 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
2.5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10061730 2.5 g Glasflaska 2.5g
10327860 10 g Glasflaska 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10061730 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 158620025
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 13-08-2026
CAS: 487-54-7 | C9H9NO4 | 195,17 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 487-54-7
Molekylformel C9H9NO4
Molekylvikt (g/mol) 195.17
MDL-nummer MFCD00002695
InChI-nyckel ONJSZLXSECQROL-UHFFFAOYSA-N
Synonym salicyluric acid, 2-hydroxyhippuric acid, salicylurate, o-hydroxyhippuric acid, n-salicyloylglycine, salicyloylglycine, n-2-hydroxybenzoyl glycine, glycine, n-2-hydroxybenzoyl, 2-2-hydroxybenzamido acetic acid, n-o-hydroxybenzoylglycine
PubChem CID 10253
ChEBI CHEBI:9008
IUPAC-namn 2-[(2-hydroxibensoyl)amino]ättiksyra
LEDER OC(=O)CNC(=O)C1=CC=CC=C1O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Hydroxyhippuric acid
Namnnotering 97%
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 164 °C till 169 °C
Färg Vitt till gult
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 94% min. (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel HOC6H4CONHCH2CO2H
Kvantitet 2.5 g
Beilstein 10, 92
Löslighetsinformation Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in ethanol
Formel vikt 195.17
Procent renhet 95%
Fysisk form Powder, Crystals or Chunks
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-Hydroxyhippuric acid
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.