Läs mer
2-(Hydroxyimino)-2-(methylthio)acetic Acid Methyl Ester, TRC
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | 2-(Hydroxyimino)-2-(methylthio)acetic Acid Methyl Ester |
| CAS | 23135-20-8 |
| Molekylformel | C4H7NO3S |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | Thio-oxalic Acid O,S-Dimethyl Ester 1-Oxime |
| InChI formel | InChI=1S/C4H7NO3S/c1-8-4(6)3(5-7)9-2/h7H,1-2H3 |
| LEDER | COC(=O)C(=NO)SC |
| IUPAC-namn | methyl 2-hydroxyimino-2-methylsulfanylacetate |
| Molekylvikt (g/mol) | 149.17 |
| Formel vikt | 149.0147 |