Läs mer
2-Hydroxyimino-3-pentanone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Hydroxyimino-3-pentanone |
| CAS | 32818-79-4 |
| Molekylformel | C5 H9 N O2 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 2,3-Pentanedione, 2-oxime, 2-Hydroxyimino-3-pentanone, 2-Isonitroso-3-pentanone, 2-Oximinopentan-3-one |
| InChI formel | InChI=1S/C5H9NO2/c1-3-5(7)4(2)6-8/h8H,3H2,1-2H3 |
| LEDER | CCC(=O)C(=NO)C |
| IUPAC-namn | 2-hydroxyiminopentan-3-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 115.13 |
| Formel vikt | 115.0633 |