Läs mer
2-(Hydroxyimino)-3-phenylpropanoic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-(Hydroxyimino)-3-phenylpropanoic Acid |
| CAS | 3682-17-5 |
| Molekylformel | C9 H9 N O3 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | α-(Hydroxyimino)benzenepropanoic Acid, 2-(Hydroxyimino)-3-phenylpropanoic Acid, 2-Oximino-3-phenylpropionic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C9H9NO3/c11-9(12)8(10-13)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,13H,6H2,(H,11,12)/b10-8- |
| LEDER | O\N=C(\Cc1ccccc1)/C(=O)O |
| IUPAC-namn | (2Z)-2-hydroxyimino-3-phenylpropanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 179.173 |
| Formel vikt | 179.058 |