Läs mer
2-Hydroxyisobutyric acid, 98%
Produktkod. 10474915 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
1 kg
Förpackning:
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
100g
1kg
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10474915 1 kg Plastflaska 1kg
10357450 25 g Plastflaska 25g
10438320 100 g Plastflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10474915 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 173100010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 594-61-6 | C4H8O3 | 104.11 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 594-61-6
Molekylformel C4H8O3
Molekylvikt (g/mol) 104.11
MDL-nummer MFCD00004459
InChI-nyckel BWLBGMIXKSTLSX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-hydroxyisobutyric acid, 2-methyllactic acid, acetonic acid, 2-hydroxy-2-methylpropionic acid, alpha-hydroxyisobutyric acid, hydroxydimethylacetic acid, acetonate, propanoic acid, 2-hydroxy-2-methyl, alpha-hydroxyisobutanoic acid, 2-hydroxyisobutyricacid
PubChem CID 11671
ChEBI CHEBI:50129
IUPAC-namn 2-hydroxi-2-metylpropansyra
LEDER CC(C)(O)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Hydroxyisobutyric acid
Namnnotering 98%
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 77°C to 81°C
Kokpunkt 84°C (1.5 mmHg)
Analysprocentintervall 98%
Förpackning Plastflaska
Linjär formel (CH3)2C(OH)CO2H
Kvantitet 1 kg
Beilstein 03, 313
Löslighetsinformation Solubility in water: 1900g/L (22°C). Other solubilities: soluble in methanol,diethyl ether and hot benzene,sparingly soluble in cold benzene
Formel vikt 104.11
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.