Läs mer
2-Hydroxyisobutyric acid, 99% (dry wt.), water <2%
Produktkod. 11454524
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11454524 500 g 500g
11434524 25 g 25g
11444524 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11454524 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A13146.36
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 594-61-6 | C4H8O3 | 104.11 g/mol
2-hydroxiisosmörsyra används som en elektrolyt vid separationen av metalljonerna genom on-line cyklisk voltammetri. Det används också som en byggsten för syntes av polymerer. Dess konjugatbas, 2-hydroxibutyrat, används för att katabolisera L-treonin samt syntetisera glutation. Vidare används det som en indikator för tidig upptäckt av insulinresistens hos icke-diabetiker.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
2-hydroxiisosmörsyra används som en elektrolyt vid separationen av metalljonerna genom on-line cyklisk voltammetri. Det används också som en byggsten för syntes av polymerer. Dess konjugatbas, 2-hydroxibutyrat, används för att katabolisera L-treonin samt syntetisera glutation. Vidare används det som en indikator för tidig upptäckt av insulinresistens hos icke-diabetiker.
Löslighet Löslig i vatten, eter, alkohol, metanol och
het bensen.
Anmärkningar
Inkompatibel med oxidationsmedel, baser och reduktionsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 594-61-6
Molekylformel C4H8O3
Molekylvikt (g/mol) 104.11
MDL-nummer MFCD00004459
InChI-nyckel BWLBGMIXKSTLSX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-hydroxyisobutyric acid, 2-methyllactic acid, acetonic acid, 2-hydroxy-2-methylpropionic acid, alpha-hydroxyisobutyric acid, hydroxydimethylacetic acid, acetonate, propanoic acid, 2-hydroxy-2-methyl, alpha-hydroxyisobutanoic acid, 2-hydroxyisobutyricacid
PubChem CID 11671
ChEBI CHEBI:50129
IUPAC-namn 2-hydroxi-2-metylpropansyra
LEDER CC(C)(O)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Hydroxyisobutyric acid
Smältpunkt 77°C to 80°C
Densitet 1.24
Kokpunkt 114°C (12 mmHg)
Anteckningar om analysprocent (torrvikt), vatten< 2 %
Kvantitet 500 g
Beilstein 1744739
Känslighet Hygroscopic
Löslighetsinformation Soluble in water,ether,alcohol,methanol and hot benzene.
Formel vikt 104.11
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.