Läs mer
2-Hydroxyisobutyric Acid, TRC
Produktkod. 30011711
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30011711 5 g
1 options
Produktkod. 30011711 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH9429855G
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Hydroxyisobutyric Acid
CAS 594-61-6
Molekylformel C4H8O3
Kvantitet 5 g
Synonym α-Hydroxyisobutyric Acid, 2-Methyllactic Acid, 2-Hydroxy-2-methylpropanoic Acid, 2,2-Dimethylglycolic Acid, 2-Hydroxy-2-methylpropionic Acid, 2-Hydroxyisobutyric Acid, Acetonic Acid, Alpha-hydroxyisobutanoic Acid, Hydroxydimethylacetic Acid, NSC 402158, NSC 4505, α-HIB, α-Hydroxy-α-methylpropanoic Acid, α-Hydroxyisobutanoic Acid, α-Hydroxyisobutyric Acid;
InChI formel InChI=1S/C4H8O3/c1-4(2,7)3(5)6/h7H,1-2H3,(H,5,6)
LEDER CC(C)(C(=O)O)O
IUPAC-namn 2-hydroxy-2-methylpropanoic acid
Molekylvikt (g/mol) 104.1
Formel vikt 104.0473