Läs mer
2-Hydroxyisoquinoline-1,3(2H,4H)-dione, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Hydroxyisoquinoline-1,3(2H,4H)-dione |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H7NO3/c11-8-5-6-3-1-2-4-7(6)9(12)10(8)13/h1-4,13H,5H2 |
| Formel vikt | 177.0426 |