Läs mer
2-hydroxymetyl-1,4-bensodioxan, 98 %
Produktkod. 11452217
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11452217 5 g 5g
11462217 25 g 25g
11472217 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11452217 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A14170.06
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 3663-82-9 | C9H10O3 | 166,176 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3663-82-9
Molekylformel C9H10O3
Molekylvikt (g/mol) 166.176
MDL-nummer MFCD00006822
InChI-nyckel GWQOQQVKVOOHTI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-hydroxymethyl-1,4-benzodioxane, 2,3-dihydro-benzo 1,4 dioxin-2-yl-methanol, 1,4-benzodioxan-2-methanol, 2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-2-ylmethanol, 2,3-dihydrobenzo b 1,4 dioxin-2-yl methanol, 1,4-benzodioxane-2-methanol, 2-hydroxymethyl-1,4-benzodioxan, 1,4-benzodioxin-2-methanol, 2,3-dihydro
PubChem CID 19314
IUPAC-namn 2,3-dihydro-l,4-bensodioxin-3-ylmetanol
LEDER C1C(OC2=CC=CC=C2O1)CO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Hydroxymethyl-1,4-benzodioxane
Smältpunkt 87 °C till 91 °C
Kvantitet 5 g
Beilstein 83736
Formel vikt 166.18
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.