Läs mer
2-Hydroxymethyl-12-crown-4, 97%
Produktkod. 11495230
Change view
Kvantitet:
0.25 g
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
0.25g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11495230 1 g 1g
11485230 0.25 g 0.25g
11405240 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11495230 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 044509.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 75507-26-5 | C9H18O5 | 206.238 g/mol
Etylenoxid är viktig eller kritisk för produktionen av rengöringsmedel, förtjockningsmedel, lösningsmedel, plaster och olika organiska kemikalier som etylenglykol, etanolaminer, enkla och komplexa glykoler, polyglykoletrar och andra föreningar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 75507-26-5
Molekylformel C9H18O5
Molekylvikt (g/mol) 206.238
MDL-nummer MFCD00067524
InChI-nyckel NJIPEIQHUNDGPY-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2733085
IUPAC-namn 1,4,7,10-tetraoxacyklododek-2-ylmetanol
LEDER C1COCCOC(COCCO1)CO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Hydroxymethyl-12-crown-4
Densitet 1.20 g/mL
Kokpunkt 115°C (0.04 mmHg)
Flampunkt >110°C (230°F)
Brytningsindex 1.48
Kvantitet 1 g
Beilstein 4661968
Synonym 1,4,7,10-tetraoxacyclododecane-2-methanol, 2-hydroxymethyl-12-crown-4, 2-hydroxymethyl-12-crown4-ether, 1,4,7,10-tetraoxacyclododecan-2-ylmethanol, 2-hydroxymethyl-12-crown, 2-hydroxymethyl-12-crown 4-ether, 2-hydroxymethyl-12-crown-4-ether, 2-hydroxymethyl-1,2-crown 4-ether, 1,4,7,10-tetraoxacyclododecan-2-methanol, 2,5,8,11-tetraoxacyclododecyl methan-1-ol
Löslighetsinformation Miscible in water. Soluble in non-polar solvents. Insoluble in water.
Formel vikt 206.24
Procent renhet 97%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.