Läs mer
2-Hydroxymethyl-15-crown-5, 98%
Produktkod. 11485210
Change view
Kvantitet:
0.25 g
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
0.25g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11485210 1 g 1g
11475210 0.25 g 0.25g
11495210 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11485210 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 044500.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 75507-25-4 | C11H22O6 | 250.291 g/mol
2-Hydroxymethyl-15-crown-5 används för kemisk forskning.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 75507-25-4
Molekylformel C11H22O6
Molekylvikt (g/mol) 250.291
MDL-nummer MFCD00192215
InChI-nyckel YHIQMMGCRYKJLB-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2733744
IUPAC-namn 1,4,7,10,13-pentaoxacyklopentadek-2-ylmetanol
LEDER C1COCCOCC(OCCOCCO1)CO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Hydroxymethyl-15-crown-5
Densitet 1.175 g/mL
Kokpunkt 135°C (1.5 mmHg)
Flampunkt >110°C (230°F)
Brytningsindex 1.479
Kvantitet 1 g
Beilstein 3589706
Synonym 1,4,7,10,13-pentaoxacyclopentadecane-2-methanol, 2-hydroxymethyl-15-crown-5, 2-hydroxymethyl-15-crown 5-ether, 1,4,7,10,13-pentaoxacyclopentadecan-2-ylmethanol, hydroxy-15-crown-5, 2-hydroxymethyl-15-crown5-ether, 2-hydroxymethyl-15-crown, 2,5,8,11,14-pentaoxacyclopentadecyl methan-1-ol, 1,4,7,10,13-pentaoxacyclopentadec-2-yl-methanol, 1,4,7,10,13-pentaoxacyclopentadecan-2-yl methanol
Löslighetsinformation Soluble in water(58g/L) (25°C).
Formel vikt 250.29
Procent renhet 98%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.