Läs mer
2-Hydroxymethyl-18-crown-6, 97%
Produktkod. 11480810
Change view
Kvantitet:
0.25 g
1 g
Förpackningsstorlek:
0.25g
1g
Produktkod. Kvantitet unitSize
11480810 1 g 1g
11470810 0.25 g 0.25g
2 options
Produktkod. 11480810
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 044477.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 70069-04-4 | C13H26O7 | 294.34 g/mol
2-Hydroxymethyl-18-crown-6 används för kemisk forskning.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 70069-04-4
Molekylformel C13H26O7
Molekylvikt (g/mol) 294.34
MDL-nummer MFCD00188046
InChI-nyckel HFRGASADQCZXHH-UHFFFAOYNA-N
Synonym 1,4,7,10,13,16-hexaoxacyclooctadecane-2-methanol, 2-hydroxymethyl-18-crown-6, 2-hydroxymethyl-18-crown 6-ether, 1,4,7,10,13,16-hexaoxacyclooctadecan-2-ylmethanol, hydroxy-18-crown-6, 18-crown-6-methanol, hydroxymethyl-18-crown-6, hfrgasadqczxhh-uhfffaoysa, 2-hydroxymethyl-18-crown, 2,5,8,11,14,17-hexaoxacyclooctadecyl methan-1-ol
PubChem CID 3611393
IUPAC-namn 1,4,7,10,13,16-hexaoxacyklooktadek-2-ylmetanol
LEDER OCC1COCCOCCOCCOCCOCCO1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Hydroxymethyl-18-crown-6
Densitet 1.174 g/mL
Kokpunkt 150°C (0.5 mmHg)
Flampunkt >110°C (230°F)
Brytningsindex 1.479
Kvantitet 1 g
Beilstein 4313301
Löslighetsinformation Soluble in water (1000g/L) (25°C).
Formel vikt 294.35
Procent renhet 97%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.