Läs mer
2-(Hydroxymethyl)-2-(methoxymethyl)quinuclidin-3-one, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-(Hydroxymethyl)-2-(methoxymethyl)quinuclidin-3-one |
| CAS | 5291-32-7 |
| Molekylformel | C10H17NO3 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | PRIMA 1Met, APR 246, 2-(Hydroxymethyl)-2-(methoxymethyl)-1-azabicyclo[2.2.2]octan-3-one |
| InChI formel | InChI=1S/C10H17NO3/c1-2-14-10(7-12)9(13)8-3-5-11(10)6-4-8/h8,12H,2-7H2,1H3 |
| LEDER | CCOC1(CO)N2CCC(CC2)C1=O |
| IUPAC-namn | 2-ethoxy-2-(hydroxymethyl)quinuclidin-3-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 199.25 |
| Formel vikt | 199.1208 |