Läs mer
2-Hydroxymethyl-3,5-dimethylpyridine, Mikromol™
Produktkod. 17921006
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
17921006 100 mg
1 options
Produktkod. 17921006 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0095.510100
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
2-Hydroxymethyl-3,5-dimethylpyridine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3,5-Dimethyl-2-pyridinemethanol
CAS 202932-05-6
Analyt- eller komponentnamn 3,5-Dimethyl-2-pyridinemethanol
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C8 H11 N O
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym (3,5-Dimethylpyridin-2-yl)methanol, 2-(Hydroxymethyl)-3,5-dimethylpyridine
InChI formel InChI=1S/C8H11NO/c1-6-3-7(2)8(5-10)9-4-6/h3-4,10H,5H2,1-2H3
LEDER Cc1cnc(CO)c(C)c1
IUPAC-namn (3,5-dimethyl-2-pyridyl)methanol
Molekylvikt (g/mol) 137.179
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 137.0841 g/mol