Läs mer
2-Hydroxymethyl-4-benzylmorpholine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Hydroxymethyl-4-benzylmorpholine |
| CAS | 40987-24-4 |
| Molekylformel | C12H17NO2 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | 4-(Phenylmethyl)-2-morpholinemethanol, (4-Benzylmorpholin-2-yl)methanol, 4-Benzyl-2-(hydroxymethyl)morpholine, 4-Benzyl-2-morpholinemethanol |
| InChI formel | InChI=1S/C12H17NO2/c14-10-12-9-13(6-7-15-12)8-11-4-2-1-3-5-11/h1-5,12,14H,6-10H2 |
| LEDER | OCC1CN(Cc2ccccc2)CCO1 |
| IUPAC-namn | (4-benzylmorpholin-2-yl)methanol |
| Molekylvikt (g/mol) | 207.27 |
| Formel vikt | 207.1259 |