Läs mer
[(2-Hydroxymethyl-4-cyano)phenyl]phenylmethanone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | [(2-Hydroxymethyl-4-cyano)phenyl]phenylmethanone |
| CAS | 1346603-35-7 |
| Molekylformel | C15H11NO2 |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H11NO2/c16-9-11-6-7-14(13(8-11)10-17)15(18)12-4-2-1-3-5-12/h1-8,17H,10H2 |
| LEDER | OCc1cc(ccc1C(=O)c2ccccc2)C#N |
| IUPAC-namn | 4-benzoyl-3-(hydroxymethyl)benzonitrile |
| Molekylvikt (g/mol) | 237.25 |
| Formel vikt | 237.079 |