Läs mer
2-Hydroxymetyl-5-nitrofenylboronsyra, uttorkad, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Hydroxymethyl-5-nitrophenylboronic Acid, dehydrated |
| CAS | 118803-40-0 |
| Molekylformel | C7H6BNO4 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 1,3-Dihydro-1-hydroxy-6-nitro-2,1-benzoxaborole, 5-Nitroboronphthalide |
| InChI formel | InChI=1S/C7H6BNO4/c10-8-7-3-6(9(11)12)2-1-5(7)4-13-8/h1-3,10H,4H2 |
| LEDER | OB1OCc2ccc(cc12)[N+](=O)[O-] |
| IUPAC-namn | 1-hydroxy-6-nitro-3H-2,1-bensoxaborol |
| Molekylvikt (g/mol) | 178.94 |
| Formel vikt | 179.039 |