Läs mer
2-Hydroxymetyl-5-nitrofenylboronsyra, uttorkad, TRC
Produktkod. 30402488
Change view
Kvantitet:
50 mg
Produktkod. Kvantitet
30402488 50 mg
1 options
Produktkod. 30402488 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH97252850MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Hydroxymethyl-5-nitrophenylboronic Acid, dehydrated
CAS 118803-40-0
Molekylformel C7H6BNO4
Kvantitet 50 mg
Synonym 1,3-Dihydro-1-hydroxy-6-nitro-2,1-benzoxaborole, 5-Nitroboronphthalide
InChI formel InChI=1S/C7H6BNO4/c10-8-7-3-6(9(11)12)2-1-5(7)4-13-8/h1-3,10H,4H2
LEDER OB1OCc2ccc(cc12)[N+](=O)[O-]
IUPAC-namn 1-hydroxy-6-nitro-3H-2,1-bensoxaborol
Molekylvikt (g/mol) 178.94
Formel vikt 179.039