Läs mer
2-(Hydroxymethyl)butanoic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-(Hydroxymethyl)butanoic Acid |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C5H10O3/c1-2-4(3-6)5(7)8/h4,6H,2-3H2,1H3,(H,7,8) |
| Formel vikt | 118.063 |