Läs mer
2-Hydroxymethyl Loratadine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Hydroxymethyl Loratadine |
| CAS | 609806-39-5 |
| Molekylformel | C23 H25 Cl N2 O3 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | 1-Piperidinecarboxylic acid, 4-[8-chloro-5,6-dihydro-2-(hydroxymethyl)-11H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridin-11-ylidene]-, ethyl ester, 2-Hydroxymethyl Loratadine |
| InChI formel | InChI=1S/C23H25ClN2O3/c1-2-29-23(28)26-11-9-15(10-12-26)21-20-8-6-18(24)13-17(20)4-3-16-5-7-19(14-27)25-22(16)21/h5-8,13,27H,2-4,9-12,14H2,1H3 |
| LEDER | CCOC(=O)N1CCC(=C2c3ccc(Cl)cc3CCc4ccc(CO)nc24)CC1 |
| IUPAC-namn | ethyl 4-[8-chloro-2-(hydroxymethyl)-5,6-dihydrobenzo[1,2]cyclohepta[2,4-c]pyridin-11-ylidene]piperidine-1-carboxylate |
| Molekylvikt (g/mol) | 412.91 |
| Formel vikt | 412.1554 |