Läs mer
2-Hydroxymethyl Olanzapine-d3 (Major), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Hydroxymethyl Olanzapine-d3 |
| CAS | 1190006-36-0 |
| Molekylformel | C17H17D3N4OS |
| Kvantitet | 1 mg |
| Synonym | 4-[4-(Methyl-d3)-1-piperazinyl]-10H-thieno[2,3-b][1,5]benzodiazepine-2-methanol, LY 290411 |
| InChI formel | InChI=1S/C17H20N4OS/c1-20-6-8-21(9-7-20)16-13-10-12(11-22)23-17(13)19-15-5-3-2-4-14(15)18-16/h2-5,10,19,22H,6-9,11H2,1H3/i1D3 |
| LEDER | OCC1=CC2=C(S1)NC3=CC=CC=C3N=C2N4CCN(C([2H])([2H])[2H])CC4 |
| Molekylvikt (g/mol) | 331.45 |
| Formel vikt | 331.1546 |