Läs mer
2-(hydroximetyl)pyridin-5-borsyra, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivning
2-(hydroximetyl)pyridin-5-borsyra används i stor utsträckning som mellanprodukt vid organisk syntes. Det fungerar också som ett laboratoriereagens.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
2-(hydroximetyl)pyridin-5-boronsyra används i stor utsträckning som mellanprodukt vid organisk syntes. Det fungerar också som ett laboratoriereagens.
Anmärkningar
Förvaras på torr, mörk och ventilerad plats. Inkompatibel med stark oxidi
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-(Hydroxymethyl)pyridine-5-boronic acid |
| CAS | 913835-98-0 |
| Molekylformel | C6H8BNO3 |
| MDL-nummer | MFCD09027230 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | 6-hydroxymethyl pyridin-3-yl boronic acid, 6-hydroxymethyl pyridine-3-boronic acid, 2-hydroxymethyl pyridine-5-boronic acid, 6-hydroxymethyl pyridin-3-ylboronic acid, boronicacid, b-6-hydroxymethyl-3-pyridinyl, 5-boronopyridin-2-yl methanol, 6-hydroxymethyl-3-pyridineboronic acid, acmc-209raj, 6-hydroxymethyl-3-pyridyl boronic acid |
| InChI-nyckel | MSUQKXAJTUAESD-UHFFFAOYSA-N |
| LEDER | B(C1=CN=C(C=C1)CO)(O)O |
| IUPAC-namn | [6-(hydroximetyl)pyridin-3-yl]borsyra |
| Molekylvikt (g/mol) | 152.944 |
| Visa mer |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.