Läs mer
2-(hydroxymetyl)pyridin N-oxid, TRC
Produktkod. 30399264
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30399264 100 mg
1 options
Produktkod. 30399264 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH948000100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(Hydroxymethyl)pyridine N-Oxide
CAS 10242-36-1
Molekylformel C6H7NO2
Kvantitet 100 mg
Synonym 2-(Hydroxymethyl)pyridine 1-Oxide, 2-Pyridinemethanol 1-Oxide, 2-Pyridylcarbinol N-Oxide, 2-Pyridylmethanol N-Oxide, 2-Picolyl Alcohol 1-Oxide
InChI formel InChI=1S/C6H7NO2/c8-5-6-3-1-2-4-7(6)9/h1-4,8H,5H2
LEDER OCc1cccc[n+]1[O-]
IUPAC-namn (1-oxidopyridin-1-ium-2-yl)metanol
Molekylvikt (g/mol) 125.13
Formel vikt 125.0477