Läs mer
2-Hydroxymethyl Rilpivirine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Hydroxymethyl Rilpivirine |
| CAS | 1798429-64-7 |
| Molekylformel | C22H18N6O |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | 4-[[4-[[4-[(E)-2-Cyanoethen-1-yl]-2-(hydroxymethyl)-6-methylphenyl]amino]pyrimidin-2-yl]amino]benzonitrile, 2-Hydroxymethyl Rilpivirine, 2-Hydroxymethylrilpivirine |
| InChI formel | InChI=1S/C22H18N6O/c1-15-11-17(3-2-9-23)12-18(14-29)21(15)27-20-8-10-25-22(28-20)26-19-6-4-16(13-24)5-7-19/h2-8,10-12,29H,14H2,1H3,(H2,25,26,27,28) |
| LEDER | N#CC=CC1=CC(CO)=C(NC2=NC(NC3=CC=C(C=C3)C#N)=NC=C2)C(C)=C1 |
| IUPAC-namn | 4-((4-((4-(2-cyanovinyl)-2-(hydroxymethyl)-6-methylphenyl)amino)pyrimidin-2-yl)amino)benzonitrile |
| Molekylvikt (g/mol) | 382.42 |
| Formel vikt | 382.15 |