missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

2-Hydroxymethylene Ethisterone, TRC

Produktkod. 30406368
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30406368 1 g
30390105 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30406368 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH9467001G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 2787-02-2
Molekylformel C22 H28 O3
Molekylvikt (g/mol) 340.46
IUPAC-namn (2E,8R,9S,10R,13S,14S,17S)-17-ethynyl-17-hydroxy-2-(hydroxymethylidene)-10,13-dimethyl-1,6,7,8,9,11,12,14,15,16-decahydrocyclopenta[a]phenanthren-3-one
LEDER C[C@]12C\C(=C/O)\C(=O)C=C1CC[C@@H]3[C@@H]2CC[C@@]4(C)[C@H]3CC[C@]4(O)C#C

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 2-Hydroxymethylene Ethisterone
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C22H28O3/c1-4-22(25)10-8-18-16-6-5-15-11-19(24)14(13-23)12-20(15,2)17(16)7-9-21(18,22)3/h1,11,13,16-18,23,25H,5-10,12H2,2-3H3/b14-13+/t16-,17+,18+,20+,21+,22-/m1/s1
Formel vikt 340.2038
Procent renhet >95%
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.