Läs mer
2-Hydroxymethylfuran, Mikromol™
Produktkod. 18093420
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
18093420 100 mg
1 options
Produktkod. 18093420 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0877.310100
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
2-Hydroxymethylfuran
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Furfuryl Alcohol
CAS 98-00-0
Analyt- eller komponentnamn Furfuryl Alcohol
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C5 H6 O2
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym 2-Hydroxymethylfuran, 2-Furylmethanol, 2-Furfurylalcohol
InChI formel InChI=1S/C5H6O2/c6-4-5-2-1-3-7-5/h1-3,6H,4H2
LEDER OCc1occc1
IUPAC-namn furan-2-ylmethanol
Molekylvikt (g/mol) 98.1
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 98.0368 g/mol