Läs mer
2-Hydroxynicotinic acid, 98%
Produktkod. 10524731 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10524731 100 g Glass bottle 100g
10052061 25 g Glass bottle 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10524731 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 247221000
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 609-71-2 | C6H5NO3 | 139.11 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 609-71-2
Molekylformel C6H5NO3
Molekylvikt (g/mol) 139.11
MDL-nummer MFCD00010100
InChI-nyckel UEYQJQVBUVAELZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-hydroxynicotinic acid, 2-hydroxypyridine-3-carboxylic acid, 2-oxo-1,2-dihydropyridine-3-carboxylic acid, 2-hydroxynicotinicacid, unii-tmq68q9ba3, 3-pyridinecarboxylic acid, 1,2-dihydro-2-oxo, 1,2-dihydro-2-oxonicotinic acid, tmq68q9ba3, 2-hydroxy-3-pyridinecarboxylic acid, 1,2-dihydro-2-oxo-3-pyridinecarboxylic acid
PubChem CID 69114
IUPAC-namn 2-oxo-1H-pyridine-3-carboxylic acid
LEDER OC(=O)C1=CC=CNC1=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Hydroxynicotinic acid
Namnnotering 98%
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 259.0°C to 261.0°C
Färg White to Yellow
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98%
Förpackning Glass bottle
Kvantitet 100 g
Beilstein 22, 214
Merck Index 10, 2822
Formel vikt 139.11
Procent renhet 98%
Fysisk form Powder
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-Hydroxynicotinic acid
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.