Läs mer
2-Hydroxyoctanoic acid, 98+%
Produktkod. 11307665
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11307665 1 g 1g
11317665 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11307665 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L02314.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 617-73-2 | C8H16O3 | 160.213 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 617-73-2
Molekylformel C8H16O3
Molekylvikt (g/mol) 160.213
MDL-nummer MFCD00014410
InChI-nyckel JKRDADVRIYVCCY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-hydroxycaprylic acid, hydroxyoctanoate, hydroxycaprylic acid, 2-hydroxy caprylic acid, 2-hydroxy-octanoic acid, octanoic acid, hydroxy, alpha-hydroxycaprylic acid, 2-hydroxy-n-octanoic acid, 2-hydroxyoctanoate, alpha-hydroxyoctanoic acid
PubChem CID 94180
ChEBI CHEBI:86543
IUPAC-namn 2-hydroxioktansyra
LEDER CCCCCCC(C(=O)O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Hydroxyoctanoic acid
Smältpunkt 66°C to 71°C
Kvantitet 1 g
Beilstein 1760638
Formel vikt 160.22
Procent renhet ≥98%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-Hydroxyoctanoic acid
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Hydroxyoctanoic acid
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.