Läs mer
2-Hydroxypentamethylene Sulfide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Hydroxypentamethylene Sulfide |
| CAS | 14711-63-8 |
| Molekylformel | C5 H10 O S |
| Kvantitet | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C5H10OS/c6-5-3-1-2-4-7-5/h5-6H,1-4H2 |
| LEDER | OC1CCCCS1 |
| IUPAC-namn | thian-2-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 118.2 |
| Formel vikt | 118.0452 |