Läs mer
2-hydroxifenetylalkohol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10534964 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10534964 1 g Glasflaska 1g
1 options
Produktkod. 10534964 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 182490010
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-11-2026
CAS: 7768-28-7 | C8H10O2 | 138,17 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Hydroxyphenethyl alcohol
CAS 7768-28-7
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Färg Brun-gul till gul
Densitet 1.1590g/mL, 1.159
Kokpunkt 168 °C till 169 °C (2,0 mmHg)
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 97,5 % min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C8H10O2
Linjär formel HOC6H4CH2CH2OH
Brytningsindex 1,5560 till 1,5600 (20 °C, 589 nm)
MDL-nummer MFCD00002890
Kvantitet 1 g
Beilstein 06,906
Synonym 2-hydroxyphenethyl alcohol, 2-2-hydroxyethyl phenol, 2-hydroxyphenylethanol, o-2-hydroxyethyl phenol, benzeneethanol, 2-hydroxy, 2-2-hydroxyphenyl ethanol, o-hydroxyphenethyl alcohol, 2-o-hydroxyphenyl ethanol, 2-hydroxy-benzeneethanol, beta-o-hydroxyphenyl ethanol
InChI-nyckel ABFCOJLLBHXNOU-UHFFFAOYSA-N
LEDER OCCC1=CC=CC=C1O
IUPAC-namn 2-(2-hydroxietyl)fenol
Molekylvikt (g/mol) 138.17
PubChem CID 82200
ChEBI CHEBI:64803
Formel vikt 138.17
Procent renhet 98%
Fysisk form Viskös vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-Hydroxyphenethyl alcohol
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.